Z115525
Scienceware® Etiketten mit Schutzfilm für Laboretikettiersysteme
size 1 in. × 3 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
paper
white
Verpackung
pkg of 10 (100 labels per pad)
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13455-0010
Größe
1 in. × 3 in.
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adhesive is resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp range: -196 to 120 °C.
For a waterproof covering, purchase protective lab-labeling system tape to protect these labels.
For a waterproof covering, purchase protective lab-labeling system tape to protect these labels.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)