Z115053
Fläschchen, V-Vials® mit Schraubdeckel mit fester Kappe
volume 0.3 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 35 mm, pkg of 12 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 12 ea
Durchm. × H
13 mm × 35 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 13-425
Rechtliche Hinweise
Ersatzteil
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115053-12EA | 4061837596377 |