Merck
Z111481
Sigma-Aldrich
Polystyrolgefäss für analoge Wig-L-Bug® Mühle/Mischer
L 1 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
polystyrene vial
Verfügbarkeit
not available in EU
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Länge
1 in.
Kapazität
1.0 mL
Durchmesser
1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Mit PE Aufsteckkappe. Für Verreibungen mit Mineralöl. Zu verwenden mit Plexiglas® Kugelpistillen, separat zu Bestellen.
Rechtliche Hinweise
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)