Z108898
Mini Diazald® apparatus
joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal joints, for generating 1 to 50 mmol of diazomethane
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS19/22 Clear-Seal joints
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Erzeugung von 1 - 50mmol Diazomethan.Der Mini-Diazald-Apparat schließt die Lücke zwischen dem Aldrich MNNG Diazomethan-Erzeuger (Präperation von <1mmol Diazomethan) und dem Diazald-Kit (Präpartation von ca. 100mmol Diazomethan). Er besteht aus einem Reaktionsgefäß und einem Kühler in einer kompakten Einheit. Dieser Apparat hat statt eines wassergekühlten Kühlers einen Kühlfinger. Mit Trockeneis/Acetonschlamm gefüllt, verhindert der Kühlfinger wirkungsvoll das Entweichen von Diazomethan-/Etherdämpfen. Ein Trenntrichter, Z10,038-2 und ein Rund-Auffangkolben, Z10,035-8, (muss mit Clear-Seal Verbindung versehen sein) sind die einzigen zusätzlichen Glasgeräte, bitte separat bestellen.
For technical and safety information about Diazald and Aldrich diazomethane generators see Technical Information Bulletin AL-180.
Rechtliche Hinweise
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lalit K Golani et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(17), 7856-7876 (2016-07-28)
Targeted antifolates with heteroatom replacements of the carbon vicinal to the phenyl ring in 1 by N (4), O (8), or S (9), or with N-substituted formyl (5), acetyl (6), or trifluoroacetyl (7) moieties, were synthesized and tested for selective
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z108898-1EA | 4061832114576 |