Merck
Z107476
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Extra-grobe Fritte verhindert sicher einen Austrag von Partikeln aus der zu destillierenden Flüssigkeit.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)