Merck
Z106909
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 500 mL, with 50 mm O-ring joint
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
The hose barb O.D. is 1/2 in. and tapers up to 11/16 in. The I.D. is 1/4 in.
Kolben AD
102 mm
Kolbenkapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit auswechselbarem Kühlfinger und der Wahl zwischen <ST/>55/50 Dichtung oder 50 mm O-Ringdichtung. Kühlfallen mit O-Ringdichtung mit Halteklammer. Zur Verwendung mit oder ohne Trockeneis.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)