Merck
Z100501
Sigma-Aldrich
Kugelrohr glassware set
for standard capacity
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Satz beinhaltet ein gerades Rohr mit Schlaucholive, 25- und 100mL-Rundkolben und 25- und 100mL Einkugel-Vorlagekolben mit 14/20 Schliff.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)