Merck
WHAGN203NPENYLSP
Whatman® Mini-UniPrep® G2 Standard Septumeinlass-Starterpack
supplied with single vial compressor, Nylon membrane, pore size 0.2 μm, clear vial color, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z759414, syringeless filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
silicone septa (with PTFE liner)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman Article No. 29018805 (US reference)
Whatman GN203NPENYLSP
Parameter
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
Filterkapazität
500 μL
Farbe
clear vial color
Porengröße
0.2 μm
Allgemeine Beschreibung
Mini-UniPrep® G2 ist ein spritzenloser All-in-One-Filter mit einer Filterkammer aus Borosilikatglas. Er ersetzt Spritzenfilter in der UHPLC/HPLC-Probenvorbereitung für unterstützte Autosampler, ist einfacher in der Handhabung und hilft, Verbrauchsmaterialien einzusparen. Vereinfachen Sie Ihre HPLC- und UHPLC-Probenvorbereitung mit unseren spritzenlosen Mini-UniPrep®-G2-Filtern. Diese Filter ermöglichen es Ihnen, vier Schritte in einem auszuführen, und bieten damit eine schnelle, effiziente und weniger materialaufwendige Lösung für die Vorfiltration von Chromatographieproben.
So funktioniert der spritzenlose Mini-UniPrep®-Filter
Die spritzenlosen Mini-UniPrep®-G2-Filter können entweder manuell oder mit einem Multikompressor verwendet werden. Der Multikompressor ermöglicht die Verarbeitung mehrerer Filtrationsproben, wodurch die Vorbereitungszeit der Proben für die chromatographische Analyse weiter reduziert wird.
Die Verwendung des spritzenlosen Mini-UniPrep®-G2-Filters ist ganz einfach. Wenn Sie keinen Multikompressor verwenden, geben Sie die Probe einfach in das Mini-UniPrep®-Gerät, führen den Kolben ein und drücken ihn herunter. Die Probe wird schnell und einfach gefiltert. Durch das einzigartige Design wird die flüssige Probe in das Reservoir des Kolbens gedrückt. Überschüssige Luft entweicht durch die Entlüftungsöffnung, bis die Dichtung verschlossen ist. Anschließend kann der spritzenlose Mini-UniPrep®-Filter in einem Autosampler verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Features an integrated autosampler vial, plunger with attached filter membrane, and septum/cap
  • Borosilicate glass vials eliminate plastic-based leachables that can originate from polypropylene vials
  • Designed to hold up to 0.5 mL of unfiltered sample that can then be loaded directly into an autosampler
  • Easy to see when a sample has been filtered
  • Wide range of membranes with 0.2 and 0.45 µm pore sizes to meet specific requirements
  • Also available in amber glass for light-sensitive samples
Rechtliche Hinweise
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)