WHA9916-1304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.45 μm, pack of 100 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
9916-1304
Durchmesser
13 mm
Porengröße
0.45 μm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Sonstige Hinweise
Suitable for volumes of 10 mL or less
Rechtliche Hinweise
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)