WHA9915-2504
Whatman® UNIFLO® 25 Spritzenvorsatzfilter
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.45 μm, pack of 200 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 200 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 9915-2504
Durchmesser
25 mm
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
Eignung
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)