WHA99102502
Whatman® UNIFLO® 25 Spritzenvorsatzfilter
Nylon membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 9910-2502
Parameter
67.5 psi pressure
Durchmesser
25 mm
Filterfläche
0.65 cm2
Größe
24.5 × 29.2 mm
Gewicht
1.53 kg
Porengröße
0.22 μm
Fitting
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
Eignung
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)