WHA68822504
Whatman® GD/X-Spritzenfilter
regenerated cellulose membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Synonym(e):
Whatman filter, Z747610, filter syringe, syringe filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
glass fiber prefilter
Verpackung
pk of 150 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6882-2504
Whatman Article No. 28422288 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Volumen
≤25 mL
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Volumen der gefilterten Probe ist 3- bis 7-mal größer als bei einer ungeschützten Membran. Gehäuse aus PP. Spritzenfilter können autoklaviert werden.
Membranen:
Zelluloseacetat: für biologische Lösungen, hohe Ladekapazität und geringe Proteinbindung
Nylon: für wässrige und wässrige organische Analyten
Polyethersulfon: für Serum, Plasma und Zellkulturlösungen
Polypropylen: hoher Durchsatz für wässrige und organische Analyten
Polysulfon: geringe Protein-Adsorption für Seren und Plasma
PTFE: chemisch inert, stoppt wässrige Aerosole in Gasströmen
PVDF: die am besten für HPLC geeignete Membran
Glas-Mikrofaser: Borosilikat mit hoher Ladekapazität