WHA68781304
Whatman® GD/X-Spritzenfilter
polypropylene membrane, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Synonym(e):
Whatman filter, Z277320, syringe filter, syringe filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene housing
polypropylene membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
glass fiber prefilter
Verpackung
pk of 150 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva
Whatman 6878-1304
Whatman Article No. 28420520 (US reference)
Durchmesser
13 mm
Volumen
≤10 mL
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)