Merck
WHA2812259
Whatman® Extraktionshülsen aus hochreiner Glasmikrofaser
silica thimbles, tapered, 25 x 90 mm, 10/pk
Synonym(e):
Z742074, extraction thimbles, glass fiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Materialien
quartz
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
Whatman 2812-259
Whatman Article No. 28419019 (US reference)
AD × H
25 mm × 90 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus hochreiner Borosilikatglas-Faser für Hochtemperatur- Extraktionen, bis 55°C und Extraktionen von Lösemitteln, die mit Zellulosehülsen unverträglich sind.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva