WHA2601
Whatman® Polycap TF-Kapselfilter für organische Lösungsmittel
Polycap TF 36, pore size 0.2 μm, Inlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose BarbOutlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose Barb
Synonym(e):
Z748528
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Inlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose Barb
Outlet 1/4 - 3/8 in. (6-9 mm) Stepped Hose Barb
Verpackung
pk of 5
Hersteller/Markenname
Whatman 2601
Whatman Article No. 28418896 (US reference)
Durchmesser
36 mm
Porengröße
0.2 μm
Allgemeine Beschreibung
Whatman Polycap-Filter für aggressive Lösungsmittel
Die Filtration von organischen Lösungsmitteln und aggressiven Lösungen erfordert eine robuste Membran für die Filtration ohne Probenkontaminierung.
Autoklavierbare Polycap-TF-Kapselfilter verfügen über PTFE-Membranen mit hoher Chemikalienbeständigkeit. Zu den gängigen Anwendungen gehören Entlüftung, Inline-Filtration zur Sterilisation* und Entfernung von Partikeln aus Luft-/Gas-/Flüssigkeitsströmen, Filtration zur Gewährleistung sauberer Inertgase in Flaschenfüllleitungen und Isolierung der Abgase aus Fermentern.
Polycap-TF-Filter sind für den Einsatz in den Branchen Elektronik, Pharma und Biopharma geeignet, da sie photoresistent sind und zur Entlüftung und zur Inline-Filtration in Produktionssystemen in biologischen Umgebungen verwendet werden können.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- PTFE filter membrane is resistant to most solvents
- Available in 0.1, 0.2, 0.45, and 1.0 µm pore sizes
- 1.0 µm pore size capsules used for extended life and filtration of highly contaminated solutions
- Manufactured according to ISO9001:2008 QMS standards
- Autoclavable capsule filtration device if sterility is required
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)