Merck
WHA1823915
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/D
sheets, L × W 460 mm × 570
Synonym(e):
Z752983
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Materialien
borosilicate glass
sheets
Verpackung
pk of 25
Hersteller/Markenname
Whatman 1823-915
Whatman Article No. 28418421 (US reference)
L × B
460 mm × 570
Dicke
0.67 mm
Porengröße
2.7 μm
Allgemeine Beschreibung
Für allgemeine Filtrationen, Lösungsmittelfiltrationen und als Vorfilter zur Verlängerung der Lebensdauer von Membranfiltern. Hohe Ladekapazität und Nassfestigkeit. Bindemittelfrei. Diese Filter kombinieren schnelle Durchflussraten mit hohen Ladekapazitäten und halten gleichzeitig sehr feine Partikel zurück. Sie werden flach verwendet und halten Temperaturen von bis zu 500 °C stand. Bindemittelfrei.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Thick filter media for increased loading capacity
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Can be used as a fine membrane prefilter
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)