WHA1542070
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, gehärtet, aschefrei, Güte 542
circles, diam. 70 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z241458, filter paper, paper filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1542-070
Whatman Article No. 28418248 (US reference)
Parameter
2510 sec/100 mL speed (Herzberg)
6 psi wet burst
Durchmesser
70 mm
Dicke
150 μm
Asche
≤0.006%
Porengröße
2.7 μm (Particle retention)
Grundgewicht
93 g/m2
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High wet-strength
- Acid-hardened for resistance to strong acid and alkali solutions
- Nominal particle retention rating of 2.7 µm
- Herzberg filtration speed of 2510 s
- Extremely low ash content (0.006% ash maximum)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)