WHA1454320
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, gehärter, niedriger Aschegehalt, Güte 54
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z651788, filter paper, paper filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose
circles
Leistungsmerkmale
Grade 54
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1454-320
Whatman Article No. 28418117 (US reference)
Parameter
39 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Durchmesser
320 mm
Dicke
185 μm
Asche
≤0.015%
Porengröße
22 μm (Particle retention)
Grundgewicht
92 g/m2
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Higher nominal particle retention rating (22 µm) than comparable Buchner funnel filter papers
- Fast filtration speed (Herzberg filtration speed 39 s)
- High purity (0.015% ash maximum)
- Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
- Hardened to minimize fiber shedding