WHA1452110
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, gehärtet, niedriger Aschegehalt, Güte 52
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z241849
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1452-110
Whatman Article No. 28418102 (US reference)
Parameter
235 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Durchmesser
110 mm
Dicke
175 μm
Asche
≤0.015%
Porengröße
7 μm (Particle retention)
Grundgewicht
101 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from high-quality cotton linters and treated to remove trace metals
- High wet-strength and chemical resistance
- Nominal particle retention of 7 µm
- Medium flow rate (Herzberg filtration speed 235 s)
- High purity (0.015% ash maximum)
- Compatible with Hirsch or Büchner funnel applications
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)