WHA1444110
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 44
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman paper, Z241180, paper filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Cytiva
Whatman 1444-110
Whatman Article No. 28418065 (US reference)
Parameter
0.29 psi wet burst
995 sec/100 mL speed (Herzberg)
Durchmesser
110 mm
Dicke
180 μm
Asche
≤0.007%
Porengröße
3 μm (Particle retention)
Grundgewicht
80 g/m2
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Accurate ash free dry mass measurements
- Fine nominal particle retention rating of 3 µm
- filtration speed (Herzberg 995 s)
- Typical thickness of 180 µm
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)