WHA1440240
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 40
circles, diam. 240 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman paper, Z241334, filter papers, paper filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1440-240
Whatman Article No. 28417997 (US reference)
Parameter
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Durchmesser
240 mm
Dicke
210 μm
Asche
≤0.007%
Porengröße
8 μm (Particle retention)
Grundgewicht
95 g/m2
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
- Medium nominal particle retention rating of 8 µm
- Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
- Particularly useful for gravimetric analysis
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)