Merck
WHA10463608
Whatman® ReZist® Spritzenvorsatzfilter
diam. 50 mm, PTFE membrane, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
Z751588
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pk of 10
Hersteller/Markenname
Whatman 10463608
Whatman Article No. 28415865 (US reference)
Durchmesser
50 mm
Volumen
≤100 mL
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Allgemeine Beschreibung
Whatman® ReZist Spritzenvorsatzfilter
Das Whatman-ReZist-Sortiment an Spritzenvorsatzfiltern wurde speziell für die Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel entwickelt. Diese Filter sind ideal für die Klärung von aggressiven organischen Lösungsmitteln. ReZist-30-mm-Filter können auch als Entlüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
Merkmale von ReZist für die HPLC-Probenvorbereitung
  • Die hydrophobe PTFE-Membran ist mit Polypropylen laminiert
  • 13 mm Durchmesser mit Mini-Tip
  • 13 mm Durchmesser mit äußerst geringem Totvolumen < 10 μ
Funktionen von ReZist zur Entlüftung
  • Integrierte, dauerhaft hydrophobe PTFE-Membranen
  • Polypropylenhalter
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Integral hydrophobic PTFE venting membrane is resistant to harsh solvents
  • Can be autoclaved multiple times without loss of integrity
  • Integrity-testable (bubble point or water breakthrough pressure in situ methods)
  • Lightweight: avoids the collapsing of tubing that can be caused by heavy filter devices
  • Appropriate for in-line HPLC sample preparation
Eignung
Suitable for clarification of aggressive organic solvents.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
ReZist is a trademark of Cytiva
ReadyScript is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)