Merck
WHA10416294
Whatman® Nytran SuPerCharge (SPC) Blotting-Membran aus Nylon
0.45 μm nylon blotting membranes 20 cm x 3 m roll 1/pk
Synonym(e):
Z670405, blotting membranes, nylon blotting membranes
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Materialien
Nylon membrane (Nytran SuPerCharge (SPC))
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Whatman 10416294
Whatman Article No. 28415379 (US reference)
B × L
20 cm × 3 m
Porengröße
0.45 μm
Eignung
suitable for (Southern and Northern blotting; colony and plaque lifts and Dot-/Slot-Blots)
Allgemeine Beschreibung
Die Nytran SPC-Membran wird gleichmäßig auf beide Seiten einer Trägermatrix gegossen und weist eine ausgezeichnete Symmetrie auf. Dies verleiht der Membran die Fähigkeit, flach zu liegen ohne sich aufzurollen.
Mit gängigen Herstellungsverfahren erhöht die Steigerung der positiven Ladung den Hintergrund. Nytran SPC-Membranen werden mit einem Prozess hergestellt, der die Kombination aus einer hohen positiven Ladung mit einem geringen Hintergrund ermöglicht. Unabhängig davon, ob radioaktive oder nicht radioaktive Nachweistechniken eingesetzt werden, erzeugt Nytran SPC durchgehend ein hohes Signal mit besonders geringem Hintergrund.
  • Ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Hohe positive Ladung
  • Gleichmäßige Membranmorphologie
  • Hohe Sensitivität
  • Flache, sich nicht aufrollende Membran
  • Bindekapazität von Nytran SuPerCharge: > 600 μg/cm2
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Very high positive charge.
  • Improvements in the manufacturing process result in a membrane with a higher density of nylon per unit area.
  • The increased charge and greater nylon density provide increased binding sites for your samples.
  • Very uniform pore size and pore distribution compared to typical nylon membranes.
  • Free of surface microvoids, which are common in other membranes.
Sonstige Hinweise
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke. Diese Produkte sind nicht für diagnostische Zwecke oder den Wiederverkauf bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Nytran is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)