WHA10408712
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 100 EA, 400 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Z750476
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21, without interleaving paper, pore size 0.2 μm, black grid, diam. 50 mm
Materialien
black grid
Verpackung
pk of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10408712
Whatman Article No. 28415241 (US reference)
Durchmesser
50 mm
Membrandurchm.
47 mm
Porengröße
0.2 μm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)