WHA10401770
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, sterile, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Z697362, cellulose membrane, membrane filter, millipore filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 47 mm, White Gridded, Sterile Autoclave pack
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
White Gridded, Sterile Autoclave pack
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10401770
Whatman Article No. 28415051 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Porengröße
0.2 μm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)