WHA10347004
Whatman® Grade 8 ruled circles
diam. 45 mm
Synonym(e):
Z749753
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose
Leistungsmerkmale
Grade 8
Verpackung
pk of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10347004
Whatman Article No. 28414638 (US reference)
Durchmesser
45 mm
Grundgewicht
65
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Filter papre for routine investigations of foreign substances in a variety of sample types.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- White filter paper with printed green lines for optical assessment.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)