WHA10331553
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520b 1/2, creped
circles, diam. 320 mm, pack of 50
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman paper, Z696099, paper filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose filters (super-refined)
circles
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Whatman 10331553
Whatman Article No. 28414454 (US reference)
Parameter
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
Durchmesser
320 mm
Dicke
650 μm
Porengröße
20 μm (max.)
Grundgewicht
148 g/m2
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)