WHA1005325
Whatman® Filterpapier für die qualitative Analyse, Güte 5
circles, diam. 25 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z752398
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose filters
circles
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1005-325
Whatman Article No. 28414047 (US reference)
Parameter
0.40 psi wet burst
1420 sec/100 mL speed (Herzberg)
Durchmesser
25 mm
Dicke
200 μm
Asche
≤0.06%
Porengröße
2.5 μm (Particle retention)
Grundgewicht
100 g/m2
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
- Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)