WHA1002929
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 2
sheets, W × L 600 mm × 600 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z695181, filter papers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose
sheets
Leistungsmerkmale
Grade 2
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1002-929
Whatman Article No. 28413973 (US reference)
Parameter
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
B × L
600 mm × 600 mm
Dicke
190 μm
Asche
≤0.06%
Porengröße
8 μm (Particle retention)
Grundgewicht
97 g/m2
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Each lot is guaranteed to meet the ASTM E 2187-09 specifications
- Simplifies testing process by removing lot suitability testing
- Just condition and use
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)