Merck
WHA1002917
Whatman® qualitatives Filterpapier, Güteklasse 2
sheets, W × L 460 mm × 570 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z695173, filter papers
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose
sheets
Leistungsmerkmale
Grade 2
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1002-917
Whatman Article No. 28413972 (US reference)
Parameter
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
B × L
460 mm × 570 mm
Dicke
190 μm
Asche
≤0.06%
Porengröße
8 μm (Particle retention)
Grundgewicht
97 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Langsamer als Typ 1, bessere Retention
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Each lot is guaranteed to meet the ASTM E 2187-09 specifications
  • Simplifies testing process by removing lot suitability testing
  • Just condition and use
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)