WEM1A5066
Xion WEM-Hydrex-200
thickness 50 μm, L × W 15 cm × 15 cm
About This Item
Empfohlene Produkte
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × B
15 cm × 15 cm
Dicke
50 μm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)