Merck
W700433
Sigma-Aldrich
Natriumbicarbonat
≥99%, FG
Synonym(e):
Natriumhydrogencarbonat, Natron
About This Item
Lineare Formel:
NaHCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
E-Nummer:
E 500(ii)
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥99%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Dichte
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)