Wichtige Dokumente
W419001
L-Ornithin -monohydrochlorid
99%
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-pentansäure -monohydrochlorid, L-Ornithin -monohydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green
SMILES String
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Subchronic tolerance trials of graded oral supplementation with ornithine hydrochloride or citrulline in healthy adults.: This research examines the safety and tolerance of varying doses of L-ornithine hydrochloride in healthy adults. The findings indicate that L-ornithine hydrochloride is well-tolerated at different dosage levels, making it a viable supplement for various applications (Miura et al., 2023).
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?