Merck
W393899
Sigma-Aldrich
Nopol
≥98%, FG
Synonym(e):
10-Hydroxymethylene-2-pinene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.26
FEMA-Nummer:
3938
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
02.141
NACRES:
NA.05
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
balsamic; citrus; pine; sweet
SMILES String
OCCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3
InChIKey
ROKSAUSPJGWCSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)