Wichtige Dokumente
W379601
Vanillylbutylether
natural (US), 97%, FG
Synonym(e):
4-(butoxymethyl)-2-methoxyphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
97%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
241 °C (lit.)
Löslichkeit
soluble (Insoluble in water. Soluble in organic solvents, oils.)
Dichte
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
creamy; sweet; vanilla
SMILES String
CCCCOCC1=CC(OC)=C(O)C=C1
InChI
1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3
InChIKey
VLDFMKOUUQYFGF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W379601-100G-K | 4061838115508 |
W379601-1KG-K | 4061833908549 |
W379601-500G-K | 4061834406334 |
W379601-SAMPLE-K | 4061834356851 |