Wichtige Dokumente
W354805
2′-Hydroxyacetophenon
≥98%
Synonym(e):
2-Acetylphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Fragrance grade
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
bp
213 °C/717 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3-6 °C (lit.)
Dichte
1.133 g/mL at 20 °C
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
hawthorne; herbaceous; phenolic; sweet
SMILES String
CC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
InChIKey
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?