Wichtige Dokumente
W353977
Ocimen
mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-1,3,6-octatrien, 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatrien, Isomerengemisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥90%
Enthält
α-Tocopherol
Brechungsindex
n20/D 1.485
bp
65-66 °C/13 mmHg
Dichte
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; woody; tropical
SMILES String
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
InChIKey
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)