Wichtige Dokumente
W353701
2,6-Dimethyl-4-heptanon
≥99%
Synonym(e):
Diisobutylketon, Isovaleron
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Dampfdruck
1.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
745 °F
Expl.-Gr.
0.8-6.2 %, 100 °F
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
165-170 °C (lit.)
Dichte
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
banana; green; ethereal; fruity; pineapple
SMILES String
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W353701-4KG | |
W353701-1KG | 4061837906022 |
W353701-200G | 4061837906039 |
W353701-SAMPLE | 4061837906046 |