Merck
W324125
Sigma-Aldrich
Trimethylamin -Lösung
25 wt. % in H2O, FG
Synonym(e):
N,N-dimethylmethanamine
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
59.11
FEMA-Nummer:
3241
Beilstein:
956566
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
11.009
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Konzentration
25 wt. % in H2O
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fishy; meaty; oily
SMILES String
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChIKey
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
37.4 °F
Flammpunkt (°C)
3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2