Wichtige Dokumente
W284831
Pfefferminzöl
terpeneless, FCC
Synonym(e):
Mentha piperita
About This Item
Empfohlene Produkte
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 182.20
Optische Aktivität
[α]20/D −29°, neat
Ursprung
USA origin
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Organoleptisch
minty; camphoraceous
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)