Wichtige Dokumente
W263303
(R)-(+)-Limonen
≥93%
Synonym(e):
(R)-(+)-Limone, (+)-p-Mentha-1,8-dien, (+)-Carven, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥93%
Optische Aktivität
[α]20/D +120°, neat
Expl.-Gr.
6.1 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
Dichte
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
orange; citrus; sweet
SMILES String
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChIKey
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Anwendung
Haftungsausschluss
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..