Merck
W243000
Sigma-Aldrich
Ethylcinnamat
≥98%, stabilized, FCC, FG
Synonym(e):
3-Phenyl-2-propensäureethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoat, NSC 6773
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
FEMA-Nummer:
2430
Beilstein:
775541
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
323
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.730
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Enthält
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
bp
271 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6-8 °C (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cinnamon; spicy; fruity; balsamic; sweet
SMILES String
CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
InChIKey
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Decoding the Effect of Running on Flavor Perception Changes during Consumption of Sports Drinks.: Diese Studie erforscht, wie körperliche Betätigung die Geschmackswahrnehmung bei Sportgetränken beeinflusst, wobei Ethylcinnamat eine Rolle bei der Veränderung der Geschmackswahrnehmung während und nach dem Laufen spielt (Pu et al., 2024).
  • Ethyl cinnamate suppresses tumor growth through anti-angiogenesis by attenuating VEGFR2 signal pathway in colorectal cancer.: In diesem Artikel wird die hemmende Wirkung von Ethylcinnamat auf das Tumorwachstum bei kolorektalem Karzinom durch die Störung des VEGFR2-Signalwegs und somit die Reduzierung der Angiogenese und Tumorprogression erörtert (Wang et al., 2024).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
K Bratt et al.
Journal of chemical ecology, 27(11), 2253-2262 (2002-01-31)
Pine weevils (Hylobius abietis) fed less on bark of lodgepole pine (Pinus contorta) than on bark of Scots pine (P. sylvestris). Two pine weevil antifeedants, ethyl trans-cinnamate and ethyl 2,3-dibromo-3-phenyl-propanoate, were isolated from bark of lodgepole pine. These two compounds
Nam-Jin Kim et al.
Pest management science, 64(8), 857-862 (2008-03-08)
This study was aimed at assessing the toxicity of ethyl cinnamate and ethyl p-methoxycinnamate (EMC) identified in Kaempferia galangal L. (Zingiberaceae) rhizome and another 12 known compounds to third-instar larvae from laboratory-reared Culex pipiens pallens Forskal, Aedes aegypti L. and
Rozana Othman et al.
Planta medica, 68(7), 655-657 (2002-07-27)
From the rhizomes of Kaempferia galanga, ethyl cinnamate (EC) was isolated and its vasorelaxant effect was examined on the rat aorta. EC inhibited the tonic contractions induced by high K+ and phenylephrine (PE) in a concentration-dependent manner, with respective IC50
Wee-Sim Choo et al.
Lipids, 44(2), 145-152 (2008-10-16)
Lipase-catalyzed transesterification of triolein with cinnamic and ferulic acids using an immobilized lipase from Candida antarctica (E.C. 3.1.1.3) was conducted to evaluate the antioxidant activity of the lipophilized products as model systems for enhanced protection of unsaturated oil. The lipophilized
Linfang Huang et al.
Journal of ethnopharmacology, 120(1), 123-125 (2008-09-02)
It is well known that fragrance impacts behaviors and autonomic functions, and is increasingly used as relaxant, carminative, as well as sedative in aromatherapy. Kaempferia galanga L. is one of the popular traditional aromatic medicinal plants used in tropics and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W243000-10KG-K4061837544613
W243000-1KG
W243000-1KG-K4061837544620
W243000-10KG
W243000-25KG
W243000-25KG-K4061837544637
W243000-SAMPLE
W243000-SAMPLE-K4061837512452