Wichtige Dokumente
W200712
Glycerin-triacetat
≥99%, natural (US), FG
Synonym(e):
1,2,3-Triacetoxypropan, 1,2,3-Triacetylglycerin, Triacetin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
7.52 (vs air)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
809 °F
Expl.-Gr.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
clean; creamy
SMILES String
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W200712-10KG-K | 4061834422839 |
W200712-1KG-K | 4061834368342 |
W200712-SAMPLE-K | 4061834358749 |