Wichtige Dokumente
U1001
1-Undecanol
97%
Synonym(e):
Alcohol C-11, Undecylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
146 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11 °C (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
InChIKey
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It can be also used as a solvent in homogeneous liquid-liquid microextraction method.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?