Merck
THSD6145
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 1% Pt/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS D6145
L × Durchm.
116 mm × 9.2 mm
Allgemeine Beschreibung
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Rechtliche Hinweise
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)