THSD4149
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, Pd Black
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS D4149
L × Durchm.
116 mm × 9.2 mm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
THSD4149-1EA | 4061834000655 |