THSD2141
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Pd/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS D2141
L × Durchm.
116 mm × 9.2 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)