THS03145
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 5% Pd (+1% Fe)/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 03145
L × Durchm.
30 mm × 4 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)