THS01639
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 70 mm L
Au/TiO2
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01639
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Durchmesser
4 mm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Anwendung
Catalysis in flow: Au-catalysed alkylation of amines by alcohols
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)