Merck
THS01435
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 70 mm L
1% Pt/SiO2/polyethyleneimine
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01435
Durchmesser
4 mm
Allgemeine Beschreibung
CatCarts sind nur für die Verwendung mit ThalesNano-H-Cube-Reaktoren geeignet.
Rechtliche Hinweise
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)